Beskrivning
Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red är ett basalt medium som uppfyller de speciella kraven för postnatala och vuxna hjärnneuronala när det används med GIBCO™ B-27™ Tillägg , men utan fenolröd. Neurobasal™ -Ett medium kan användas för att odla neuronala celler från hippocampus, cortex och andra delar av hjärnan. Neurobasal™ -A Medium möjliggör både lång och kort sikt underhåll av homogena populationer av neuronala celler utan behov av ett astrocytematarlager.
Använd Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red för applikationer där närvaron av Phenol Red kommer att störa dina resultat.
Lägg till dina egna kosttillskott
alla Neurobasal™ media innehåller ingen L-glutamin, L-glutaminsyra eller asparaginsyra. Neurobasal™ media måste kompletteras med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement och antingen ett serumfritt tillskott (som t.ex B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. För initial plätering bör du μtillsätta 25 M glutaminsyra.
Kvalitetskontroll Testar
alla Neurobasal™ media testas för pH, osmolalitet, endotoxin och frånvaro av bakterie- och svampkontamination.
Vi tillhandahåller också Neurobasal™ -Ett medium med fenolrött.
Neurobasal™ -Ett medium är optimerat för postnatala och vuxna hjärnneuroner. För odling av prenatala och embryonala neuroner tillhandahåller vi Neurobasal™ Medium .
Se hela Neurobasal™ produktlinje .
Lär dig mer om neurala cellodlingsprodukter från Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Använd Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red för applikationer där närvaron av Phenol Red kommer att störa dina resultat.
Lägg till dina egna kosttillskott
alla Neurobasal™ media innehåller ingen L-glutamin, L-glutaminsyra eller asparaginsyra. Neurobasal™ media måste kompletteras med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement och antingen ett serumfritt tillskott (som t.ex B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. För initial plätering bör du μtillsätta 25 M glutaminsyra.
Kvalitetskontroll Testar
alla Neurobasal™ media testas för pH, osmolalitet, endotoxin och frånvaro av bakterie- och svampkontamination.
Vi tillhandahåller också Neurobasal™ -Ett medium med fenolrött.
Neurobasal™ -Ett medium är optimerat för postnatala och vuxna hjärnneuroner. För odling av prenatala och embryonala neuroner tillhandahåller vi Neurobasal™ Medium .
Se hela Neurobasal™ produktlinje .
Lär dig mer om neurala cellodlingsprodukter från Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Neurobasal Medium |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Omgivning |
| Testad för | Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Typ av kultur | Neuronal cellkultur |