Läs mer
Gibco™ Neurobasal™ - Ett medium
Produktkod. 11540366 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540366 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540366 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10888022
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Neurobasal™ - Ett medium
Neurobasal™ -A Medium är ett basalt medium formulerat för att möta de speciella cellodlingskraven för postnatala och vuxna hjärnneuronceller när de används med GIBCO™ B-27™ Tillägg . Neurobasal™ -Ett medium kan användas för att odla neuronala celler från hippocampus, cortex och andra delar av hjärnan. Neurobasal™ -A Medium möjliggör både lång och kort sikt underhåll av homogena populationer av neuronala celler utan behov av ett astrocytematarlager.
Lägg till dina egna kosttillskott
alla Neurobasal™ media innehåller ingen L-glutamin, L-glutaminsyra eller asparaginsyra. Neurobasal™ media måste kompletteras med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement och antingen ett serumfritt tillskott (som t.ex B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. För initial plätering bör du μtillsätta 25 M glutaminsyra.
Kvalitetskontroll Testar alla
Neurobasal™ media testas för pH, osmolalitet, endotoxin och frånvaro av bakterie- och svampkontamination. Neurobasals osmolalitet™ -A visades vara optimalt för postnatala och vuxna CNS-neuroner.
Neurobasal™ -Ett medium innehåller fenolrött. Om Phenol Red kommer att störa dina applikationer tillhandahåller vi även Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red .
Neurobasal™ -Ett medium är optimerat för postnatala och vuxna hjärnneuroner. För odling av prenatala och embryonala neuroner tillhandahåller vi Neurobasal™ Medium .
Se hela Neurobasal™ produktlinje .
Lär dig mer om våra neurala cellodlingsprodukter .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Neurobasal Medium
Med tillsatser Fenolrött
Produktlinje Neurobasal
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Neuronal cellkultur