Läs mer
Gibco™ Neurobasal™ Medium, minus fenolröd
Produktkod. 11560426 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560426 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560426 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12348017
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Neurobasal™ Medium, minus fenolröd
Neurobasal™ Medium Minus Phenol Red är ett basalt medium som uppfyller de speciella kraven hos prenatala och embryonala neuronala celler när det används med GIBCO™ B-27™ Tillägg , men utan fenolröd. Neurobasal™ Medium kan användas för att odla neuronala celler från hippocampus, cortex och andra delar av hjärnan. Neurobasal™ Medium möjliggör både lång och kort sikt underhåll av homogena populationer av neuronala celler utan behov av ett astrocytematarlager.
Använda Neurobasal™ Medium Minus Phenol Red för applikationer där närvaron av Phenol Red kommer att störa dina resultat.
Lägg till dina egna kosttillskott
alla Neurobasal™ media innehåller ingen L-glutamin, L-glutaminsyra eller asparaginsyra. Neurobasal™ media måste kompletteras med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement och antingen ett serumfritt tillskott (som t.ex B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. För initial plätering bör du μtillsätta 25 M glutaminsyra.
Kvalitetskontroll Testar
alla Neurobasal™ media testas för pH, osmolalitet, endotoxin och frånvaro av bakterie- och svampkontamination.
Vi tillhandahåller också Neurobasal™ Medium med fenolröd.
Neurobasal™ Medium är optimerat för prenatala och embryonala neuroner. För växande postnatala och vuxna hjärnneuroner tillhandahåller vi Neurobasal™ -A Medium
Se hela Neurobasal™ produktlinje .
Lär dig mer om neurala cellodlingsprodukter från Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Neurobasal Medium
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Neurobasal
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Neuronal cellkultur