missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NEUROD4 Mouse anti-Human, Clone: OTI1B7, lyophilized, TrueMAB™

Produktkod. 17631312
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17631312 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17631312 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF810658

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Probably acts as a transcriptional activator. Mediates neuronal differentiation. Required for the regulation of amacrine cell fate specification in the retina.

Specifikationer

Antigen NEUROD4
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1B7
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen NEUROD4
Genaccessionsnr. Q9HD90
Gene Alias ATH-3, ATH3, Atoh3, MATH-3, MATH3, bHLHa4
Gensymboler NEUROD4
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human NEUROD4 produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58158
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.