missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ NeuroD6 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5100674
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Antibody detects endogenous levels of total NEUROD6.
NEUROD6 contains 1 basic helix-loop-helix (bHLH) domain. It activates E box-dependent transcription in collaboration with TCF3/E47 and may be a trans-acting factor involved in the development and maintenance of the mammalian nervous system. It transactivates the promoter of its own gene.
Specifikationer
| NeuroD6 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NEUROD6 | |
| ATH2; Atoh2; atonal homolog 2; bHLHa2; brain my051 protein; class A basic helix-loop-helix protein 2; Helix-loop-helix protein mATH-2; MATH2; Math-2; My051; Neurod6; neurogenic differentiation 6; neurogenic differentiation factor 6; neuronal differentiation 6; Nex; Nex1; Nex1m; protein atonal homolog 2; Protein NEX-1; RGD1562793 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 11922, 500137, 63974 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P48986, Q96NK8 | |
| NEUROD6 | |
| A synthesized peptide derived from human NEUROD6(Accession Q96NK8), corresponding to amino acid residues A252-Q302. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering