Läs mer
Novus Biologicals™ Neurofibromin 1 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.05 mg
Beskrivning
A peptide to NF1.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 4763 |
| Proteinfamilj | Neurofibromin 1 |
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | Antibody Competition |
| Gensymbol | NF1 |
| Kvantitet | 0.05 mg |
| Regulatorisk status | RUO - research use only |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors |