Läs mer
MP Biomedicals™ Neurofilament 68
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Biology and Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 68 |
| Namn | Neurofilament 68 |
| Kvantitet | 100 μg |
| Förvaringskrav | -20°C |