Läs mer
Neurogenin-3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-NEUROG3-1E10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2455.00 SEK - 4930.00 SEK
Specifikationer
Antigen Neurogenin-3
Klona PCRP-NEUROG3-1E10
Koncentration 0.2 mg/ml
Utspädning Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18360606
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-13987-20UG
20 μg
2455.00 SEK
20µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18323784
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-13987-100UG
100 μg
4930.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
Specifikationer
Specifikationer
Neurogenin-3
0.2 mg/ml
Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Stem Cells
10 mM PBS with 0.05% BSA
Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Recombinant human full-lengthNeurogenin-3protein (Uniprot: Q9Y4Z2)
Primary
Store at 4°C.
PCRP-NEUROG3-1E10
Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9Y4Z2
50674
IgG2b
Protein A or G purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer