Läs mer
MedChemExpress Neurokinin A
Produktkod. 16412679
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16412679 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16412679 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0197
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Neurokinin A (Substance K), a peptide neurotransmitter of the tachykinin family, acts via the NK-2 receptor. Neurokinin A acts as a major mediator in human airway and gastrointestinal tissues.
Specifikationer
CAS 86933-74-6
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1133.32 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Substance K∣ Neurokinin α∣ Neuromedin L