Läs mer
MedChemExpress Neurokinin A
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 86933-74-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1133.32 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Substance K∣ Neurokinin α∣ Neuromedin L |