Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Code produit 16452709
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
Code produit Kvantitet
16452709 1 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16452709 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP0242A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Spécification
Renhet 96.64%
CAS 101536-55-4
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1438.47 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.