Läs mer
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Produktkod. 16421898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421898 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16421898 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0242A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Specifikationer
Renhet 96.64%
CAS 101536-55-4
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1438.47 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)