Läs mer
MedChemExpress Neuromedin B
Produktkod. 16474006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16474006 25 mg
1 options
Produktkod. 16474006 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0241
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Neuromedin B (NMB) is a member of Bombesin (BN)-like peptide family in mammals.
Specifikationer
Renhet 98.08%
CAS 87096-84-2
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1132.29 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 12.5 mg/mL (11.04 mM∣Need ultrasonic)