Läs mer
MedChemExpress Neuromedin B
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.08% |
| CAS | 87096-84-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1132.29 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 12.5 mg/mL (11.04 mM∣Need ultrasonic) |