Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Neuromedin B
Produktkod. 15457589
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457589 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15457589 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66286.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 1132.30
Produkttyp Neuromedin B
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Gly-Asn-Leu-Trp-Ala-Thr-Gly-His-Phe-Met-NH2