Läs mer
Neuronal Pentraxin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5960.00 SEK
Specifikationer
Antigen Neuronal Pentraxin 2
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18118158
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-38609
0.1 mL
5960.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Neuronal Pentraxin 2 Polyclonal specifically detects Neuronal Pentraxin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Neuronal Pentraxin 2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P47972
4885
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LSQFNIWDRVLRAQEIVNIANCSTNMPGNIIPWVDNNVDVFGGASKWPVETCEERLLDL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
NARP, neuronal activity-regulated pentaxin, neuronal pentraxin IIapexin, neuronal pentraxin-2, NP2, NP-II
NPTX2
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer