Läs mer
MedChemExpress Neuronostatin-13 (human)
Produktkod. 16422088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16422088 5 mg
1 options
Produktkod. 16422088 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1373
MedChemExpress Neuronostatin-13 human is a 13-amino acid peptide hormone encoded by the somatostatin gene and plays an important role in the regulation of hormonal and cardiac function.
Specifikationer
Renhet 98.37%
CAS 1096485-24-3
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1415.68 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 25 mg/mL (17.66 mM∣Need ultrasonic)