missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Neuropathiazol
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Neuropathiazol is a selective inducer of neuronal differentiation in cultured hippocampal neural progenitor cells (NPCs). Selectively suppresses astrocyte differentiation when induced by LIF, BMP2 and FBS compared to retinoic acid. Enhances maturation of NPC derived neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >98% |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Neuropathiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.42 |
| Inhibitorer | Neuropathiazol |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering