Läs mer
Neuropathiazol, MedChemExpress
Beskrivning
Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neuropathiazol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 880090-88-0 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18N2O2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2 |
| Visa mer |