Läs mer
Thermo Scientific™ Neuropeptide FF
Produktkod. 15427899
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427899 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15427899 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J66509.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Vanligt namn F-8-F-NH2
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 1081.29
Produkttyp Neuropeptide FF
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Phe-Leu-Phe-Gln-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2
For Research Use Only