Läs mer
MedChemExpress Neuropeptide W-23(human)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.02% |
| CAS | 383415-79-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 2583.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | NPW-23 |