Läs mer
MedChemExpress Neuropeptide Y (13-36), amide, human
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 122341-40-6 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3000.4 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Neuropeptide Y (13-36), human |