Läs mer
MedChemExpress Neuropeptide Y(29-64)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.42% |
| CAS | 303052-45-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4272.7 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 16.67 mg/mL (3.90 mM∣Need ultrasonic) |