Läs mer
Hamilton™ Neuros™ 1700-serien gastäta sprutor med avtagbar nål
Produktkod. 16295472
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25 μl
25μ L
50 μl
Nålpunktsnummer:
3
4
Modell:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktsnummer Modell Förpackningsstorlek
16295472 10 μl 4 1701 RN -
17229119 25 μl 4 1702 RN -
13511650 10 μl 3 1701 RN Varje
12666187 25μ L 3 1702 RN Varje
12585438 50 μl 3 1705 RN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16295472 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 6546006
Beräknad leverans: 30-09-2026
En bransch först, den Neuros dispenserar exakt 50nL till μ100L vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. De Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålens styvhet och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålens styvhet förbättrar insättningsvägens noggrannhet
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektionen
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • Fina nål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas, PTFE (kolv)
Nålmätare 33 G
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.108 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,008 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.460 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.210 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade djurinjektioner
Längd (metrisk) 0 till 20 mm
Produkttyp Gastät
Max. Tryck 1000 psig (68,9 bar)
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701 RN
Nålpunktsnummer 4
Volym (metrisk) 10 μl