Läs mer
Hamilton™ Neuros™ 1700-serien gastäta sprutor med avtagbar nål
Produktkod. p-6877015
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
Nålpunktsnummer:
3
4
Modell:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16295472
Brand: Hamilton™ 6546006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En bransch först, den Neuros dispenserar exakt 50nL till μ100L vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. De Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålens styvhet och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålens styvhet förbättrar insättningsvägens noggrannhet
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektionen
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • Fina nål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas, PTFE (kolv)
Nålmätare 33 G
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.108 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,008 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.460 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.210 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade djurinjektioner
Längd (metrisk) 0 till 20 mm
Produkttyp Gastät
Max. Tryck 1000 psig (68,9 bar)
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701 RN
Nålpunktsnummer 4
Volym (metrisk) 10 μl