Läs mer
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprutor med räfflade nål
Produktkod. 12646187
Volym (metrisk):
0,5μ L
2.0μ L
Nålmätare:
30 g
32 G
Nålpunktsnummer:
3
Modell:
7000,5 KH
7002 KH
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12646187
Brand: Hamilton™ 6545701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En bransch först, den Neuros dispenserar exakt 50nL till μ100L vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. De Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålens styvhet och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålens styvhet förbättrar insättningsvägens noggrannhet
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektionen
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • Fina nål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Tungsten tråd (kolv)
Nålmätare 32 G
Diameter (engelska) Inre 0,004 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.10 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,009 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.103 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.229 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade djurinjektioner
Inkluderar Neuros™ adapter, två justerbara nålhylsor (en med blindstopp och en utan)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (engelska) Nål 1 tum
Längd (metrisk) 0 till 20 mm
Produkttyp Microliter
Max. Tryck 6000 psig (413,7 bar)
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7000,5 KH
Nålpunktsnummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Räfflade nav