Läs mer
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprutor med räfflade nål
Produktkod. 16348521
Change view
Volym (metrisk):
0,5 μl
0,5μ L
1 μl
1,0 μl
2 μl
2.0μ L
Nålmätare:
30 g
32 G
Nålpunktsnummer:
3
4
Modell:
7000,5 KH
7001 KH
7002 KH
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Nålpunktsnummer Modell Förpackningsstorlek
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH -
16317051 0,5 μl 32 G 4 7000,5 KH -
16264282 2 μl 30 g 4 7002 KH -
12646187 0,5μ L 32 G 3 7000,5 KH Varje
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH Varje
12899201 2.0μ L 30 g 3 7002 KH Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16348521 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 6545802
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
En bransch först, den Neuros dispenserar exakt 50nL till μ100L vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. De Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålens styvhet och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålstyvheten förbättrar noggrannheten i insättningsvägen
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektioner
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • En finnål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Volframtråd (kolv)
Nålmätare 32 G
Diameter (engelska) Inre 0,006 tum
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum
Diameter (metrisk) inre nål 0.10 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,009 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.146 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.229 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade djurinjektioner
Längd (metrisk) 0 till 20 mm
Produkttyp Modified Microliter
Max. Tryck 6000 psig (413,7 bar)
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7001 KH
Nålpunktsnummer 4
Volym (metrisk) 1 μl
För användning med (utrustning) Stereotaxic Holders
Anslutningstyp Knutet nav
Graderad Yes