Läs mer
MedChemExpress Neurotensin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.4% |
| CAS | 39379-15-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 1672.92 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic) |