missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Neurotensin

Produktkod. 16411888
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16411888 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16411888 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0234

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Neurotensin, a gut tridecapeptide, acts as a potent cellular mitogen for various colorectal and pancreatic cancers which possess high-affinity neurotensin receptors (NTR).

Specifikationer

Renhet 97.4%
CAS 39379-15-2
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvikt (g/mol) 1672.92 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.