Läs mer
Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16484688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484688 10 mg -
16470977 50 mg -
16437407 5 mg -
16415526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112722
MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neurotoxin Inhibitor
Fysisk form Solid
CAS 951571-70-3
Färg Pink
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14N4OS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Molekylvikt (g/mol) 346.41
Formel vikt 346.41
Procent renhet 99.72%