Läs mer
Decon™ Neutracon
Produktkod. p-8014318
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10355650
Brand: Decon™ NEU1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Decon Neutracon, Kvantitet: 5000 ml, bärnsten, format: vätska, pH-område: 7,5, viskositet: 55,0 cps vid 23 grader C
Biologiskt nedbrytbart, fosfat-, enzym- och klorblekmedelsfritt, nästan neutralt flytande ytaktivt medel. Helt löslig i vatten och kommer inte att avsätta kalcium och magnesium eller fälla ut järn. Lösningar är helt stabila i luft och absorberar inte CO&superscript_2; . Kan användas tillsammans med vattenlösliga lösningsmedel. En 13 % lösning är tillräcklig för de flesta rengöringsapplikationer. Uppvärmning av lösningen eller användning i ett ultraljudsrengöringsbad kommer att avsevärt minska rengöringstiden. Speciellt framtagen för rengöring/dekontaminering av icke-järnmetaller, ''mjukt'' kiselglas, polymerytor och andra material som kan korroderas, etsas, brytas ned, missfärgas eller försvagas av sura eller alkaliska rengöringsmedel.
Specifikationer
Form Vätska
pH 7.5
Utseende Bärnsten
Viskositet 55,0 cps vid 23 °C
Volym (metrisk) 1000 ml