Läs mer
Contec™ NeutraKlean™ Tvättmedel med renat vatten, icke-sterilt
BIOPHARMA
Produktkod. 16406830 Handla allt Contec Produkter
Change view
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet Förpackningsstorlek
16406830 Förseglad flaska 6 x 1 l -
15932080 Trigger sprayflaska 6 x 1 l -
15813157 Förseglad flaska 2 x 5 l 2 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16406830 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBC103NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    964.78 SEK / Paket med 6
    Save 90.22 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Contec™ NeutraKlean är ett skonsamt och lågskummande rengöringsmedel designat för rengöring av life science renrum. Idealisk för rengöring på låg nivå som krävs efter underhåll och för att avlägsna rester av desinfektionsmedel och allmän smuts.
Med ett pH mellan 6,5 och 8,0, Contec NeutraKlean är idealisk för att utföra den låga rengöringen som krävs efter underhåll, och för att ta bort rester av desinfektionsmedel och allmän smuts. Användningen av ett ytaktivt medel/rengöringsmedel hjälper till att bryta bindningen av partiklar och smuts till en yta och gör att de lättare kan avlägsnas.
Produkten är 0,2μ m filtreras och fylls under grad A luftflöde och förpackas i ett grad C renrum. Produkten är klar att använda och finns antingen som en 1 L triggerspray eller förseglad flaska och en 5 L behållare med lock för större ytor. 1 L triggersprayen är försedd med ett ''påse i flaska''-skyddssystem som förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning.
Den filtrerade produkten tillhandahålls i dubbla påsar för att underlätta överföringen av produkten till ett farmaceutiskt renrum. De linjära rivpåsarna är lätta att öppna även när man bär handskar.
Drag& Fördelar
  • Neutralt pH gör den lämplig för användning i alla områden i renrum, eftersom den är skonsam mot ytor.
  • Filtrerat till 0,2 mikron under Grad A luftflöde i ett Grade C renrum säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Lågskummande rengöringsmedel är idealisk för användning på golv, väggar och bänkar
  • Låg nivå av ytaktivt medel ger låga rester som lätt kan avlägsnas
  • Triggerspray kan ställas in på jet eller spray och ger bra yttäckning
  • Avtryckarspray och påse i flaskskyddat system förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
  • Flaskorna kan tömmas helt vilket eliminerar slöseri så du behöver inte kassera oanvänd produkt under hållbarhetstiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Neutralt rengöringsmedel med renat vatten
Form Vätska
pH 6 till 8
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sammansättning Vätska
Behållartyp Förseglad flaska
Disponibel Begränsad användning
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (engelska) 6 x 1 L
Volym (metrisk) 1 L