Läs mer
AGMA Neutralt tvättmedel i WFI
Produktkod. 30066739
Change view
Behållartyp:
Kapslad flaska
Sprutspruta
Kvantitet:
4 x 5 l
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066739 Kapslad flaska 4 x 5 l
30066746 Sprutspruta 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30066739 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 1223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 SEK
    1292.92 SEK / Paket med 4
    Save 227.08 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skydda dina renrum med ett mycket effektivt, djuprengörande neutralt tvättmedel
Med sin betydande expertis inom tensidteknik och desinfektion är The Neutral Detergent särskilt utformat för användning i renrum. The Neutral Detergent finns som en 0,2 μm-filtrerad formulering. Vi erbjuder The Neutral Detergent-formulering i flera format, inklusive en 1 L triggerspray och en 5 L vätskebehållare. Med mycket effektiva ytrengöringsegenskaper är det idealiskt när en grundlig rengöring krävs.
  • Finns i flera format för att passa dina SOP:er
  • 1 L avtryckarsprayer för användarvänlig användning för operatörer
  • Bekväm 5 L vätska för dosering av torrservetter eller användning i moppsystem
  • Formulerad för att vara lite skum lämnar den inga betydande rester eller smetar
  • 0,2 μm filtrerad vätska framställd i ett renrum av klass D
  • Blandat med WFI-kvalitetsvatten för att säkerställa en låg endotoxinnivå
  • 2 års oöppnad hållbarhet
  • Full certifiering finns tillgänglig för full spårbarhet
  • Rekommenderas för användning inom renrum av klass C eller D (i enlighet med dina cGMP-riskbedömningar, SOP:er och valideringar)
Specifikationer
Produkttyp Neutralt tvättmedel i WFI
Färgkodad Nej
Form Vätska
pH 6 till 9
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Behållartyp Kapslad flaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Kvantitet 4 x 5 l