Läs mer
Neutrala glasprovrör
Beskrivning
- Höga provrör
- Neutralt glas med skruvhals
- God kemikaliebeständighet
- Bör inte tas från kyla och placeras direkt i den hetaste delen av lågan utan förvärmning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 25.5 mm |
| Material | Neutralt glas |
| Volym (metrisk) | 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) |
| Antal per förpackning | 162 |
| Kvantitet | 162 Pk. |
| Höjd (metrisk) | 48 mm |