Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Neutral Röd
Produktkod. 15485319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485319 5 g 5g
15475319 1 g 1g
15495319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485319 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63054.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.70 SEK
    728.65 SEK / 5g
    Save 174.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kärnmotfärgning användbar i pH-intervallet 6,8 till 8,0 | CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Nukleär motfärgning användbar i pH-intervall 6,8 - 8,0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H17ClN4
Molekylvikt (g/mol) 288.779
MDL-nummer MFCD00012651
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral Red
Smältpunkt 290 °C (dekomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Färg Svart till grönt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 288.78
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.