Läs mer
Melford Neutral Röd
Produktkod. 30018573
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018573 5 g
30018572 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018573 Leverantör Melford Leverantörsnummer N224005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Biologiskt färgämne som används för att färga kärnor röda och för att testa cellers livsduglighet för att införliva och binda Neutral Red.
Biologiskt färgämne som används för att färga kärnor röda och för att testa cellers livsduglighet för att införliva och binda Neutral Red. Färginnehåll:> 90 %
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral Red
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H16N4-HCl
Kvantitet 5 g