Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Neutral Röd
Produktkod. 10268473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10268473 100 g Glasflaska 100g
10259550 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10268473 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H17ClN4
Molekylvikt (g/mol) 288.779
MDL-nummer MFCD00012651
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral Red
Smältpunkt 290.0°C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1 to 1.12
Färginnehåll 50% min.
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 539 to 544nm
Formel vikt 288.77
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.