Läs mer
Neutral röd, 60 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473700 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473700 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11473700 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210243883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9445.00 SEK
    8996.93 SEK / 250g
    Save 448.07 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral red
CAS 553-24-2
Analysprocentintervall 0.6
Molekylformel C15H17ClN4
Synonym Nuclear Fast Red, C.I. 50040
Färg Klart
Kvantitet 250 g
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formel vikt 288.8