Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Neutral Röd, ACS
Produktkod. 15474969
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474969 250 g 250g
15464969 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474969 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62643.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1652.40 SEK
    1328.65 SEK / 250g
    Save 323.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kärnmotfärgning användbar i pH-intervallet 6,8 till 8,0 | CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Neutral Red används oftast för histologisk färgning för lysosymer men har även inkluderats i utredning av virus, som pH-indikator, bestämning av DNA med optiska och elektrokemiska metoder, utvärdering av syntetiska och naturligt härledda biomaterial. Neutralt rött kan polymeriseras elektrokemiskt och användas som en redoxmediator. Föreningen som väl tagits upp av celler kan användas för att fastställa cellviabilitet med ett excitationsmaximum vid 470 nm och emissionsmaximum vid 580 nm. Det används som en röd nukleär motfärgning i olika cytokemiska procedurer. Den är lämplig för mikroskopi och mikrobiologi och supravital färgning av levande blodkroppar. Ett livsviktigt färgämne som används som indikator och biologisk fläck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Neutral Red används oftast för histologisk färgning för lysosymer men har också inkorporerats i undersökning av virus, som pH-indikator, bestämning av DNA med optiska och elektrokemiska metoder, utvärdering av syntetiska och naturligt härledda biomaterial. Neutralt rött kan polymeriseras elektrokemiskt och användas som en redoxmediator. Föreningen som väl tagits upp av celler kan användas för att fastställa cellviabilitet med ett excitationsmaximum vid 470 nm och emissionsmaximum vid 580 nm. Det används som en röd nukleär motfärgning i olika cytokemiska procedurer. Den är lämplig för mikroskopi och mikrobiologi och supravital färgning av levande blodkroppar. Ett livsviktigt färgämne som används som indikator och biologisk fläck.
Löslighet Lösligt i vatten (
50 mg/ml vid 25 °C), abs. alkohol (1,8 %) och cellosole (3,75 %).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H17ClN4
Molekylvikt (g/mol) 288.779
MDL-nummer MFCD00012651
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral Red
Smältpunkt 290 °C (dekomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Färg Svart till grönt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml vid 25 °C), abs. alkohol (1,8%) och cello-lösning (3,75%).
Kvantitet 250 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 288.78
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.