Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Neutral Röd, ren biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10420891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10420891 25 g Glasflaska 25g
10423265 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420891 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.58 SEK
    1079.65 SEK / 25g
    Save 188.93 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H17ClN4
Molekylvikt (g/mol) 288.779
MDL-nummer MFCD00012651
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral red
Smältpunkt 290,0 °C
Namnnotering Högrenhet biologisk färgning
Färginnehåll 50% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L. Andra lösligheter: 1,8 % i abs. alkohol, 3,75 % i cellosolv, 3,0 % i etylenglykol, praktiskt taget olösligt i xylen
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 288.77
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.