Läs mer
Neutral Red, Pure, Indicator Grade, C.I.50040, Fisher Chemical
Produktkod. 10080290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10080290 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10080290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/1270/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 290°C
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H17ClN4
MDL-nummer 12651
InChI-nyckel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formel vikt 288.77g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Green
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder