Läs mer
Neutral röd (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30478292
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30478292 100 g
1 options
Produktkod. 30478292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN391013100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neutral Red (Technical Grade)
CAS 553-24-2
Molekylformel C15H16N4 .HCl
Kvantitet 100 g
Synonym C.I. Basic Red 5','Monohydrochloride, Toluylene Red, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine Hydrochloride, C.I. 50040, C.I. Basic Red 5, Neutral Red, Neutral Red W, Nuclear Fast Red (basic dye), N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
IUPAC-namn 8-N,8-N,3-trimetylfenazin-2,8-diamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 288.77
Formel vikt 288.1142