Beskrivning
NeutrAvidin Protein, från Invitrogen. Artreaktivitet: ; Tillämpningar: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridisation (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein är avglykosylerat nativt avidin från äggvita. Borttagning av överskottskolhydrater genom en exklusiv process ger ett protein med en mer neutral isoelektrisk punkt och mindre ospecifika bindningsegenskaper. Renade och konjugerade former av NeutrAvidin protein ger exceptionell prestanda vid Western blot och IHC-applikationer ELISA som kräver biotinbindande prober. Analysspecificitet, känslighet och signal-brus-förhållande med NeutrAvidin protein är generellt likvärdiga eller bättre än med det betydligt dyrare streptavidinet. Avidin är ett glykoprotein som finns i äggvitan och vävnader hos fåglar, reptiler och amfibier. Det biotinbindande proteinet innehåller fyra identiska underenheter med en sammanlagd massa på 67 000–68 000 dalton. Att ta bort glykosyleringen från avidin ger NeutrAvidin protein med en massa på 60 000 dalton. Kolhydratbaserad lektinbindning reduceras till odetekterbara nivåer, men biotinbindningsaffiniteten bibehålls. NeutrAvidin Protein erbjuder fördelarna med en neutral pI för att minimera ospecifik adsorption, tillsammans med lysinrester som fortfarande finns tillgängliga för derivatisering eller annan anpassad konjugation. NeutrAvidin Protein ger den lägsta icke-specifika bindningen bland de kända biotinbindande proteinerna. Den specifika aktiviteten för biotinbindning är cirka 14 μg/mg protein, vilket är nära den teoretiska maximala aktiviteten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra produkt 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Form | Solid |
| Proteinfamilj | Avidin |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |