Läs mer
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 550
Kvantitet:
1mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
NeutrAvidin Protein, DyLight 550 konjugat, 84606, från Invitrogen ., 84606, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområde: Immunfluorescens.
Avidin är ett glykoprotein som finns i äggvita och vävnader hos fåglar, reptiler och amfibier. Det biotinbindande proteinet innehåller fyra identiska subenheter med en sammanlagd massa på 67 000-68 000 dalton. Att ta bort glykosyleringen från avidin ger NeutrAvidin Protein med en massa på 60 000 dalton. Kolhydratbaserad lektinbindning reduceras till odetekterbara nivåer, men biotinbindande affinitet bibehålls. NeutrAvidin Protein erbjuder fördelarna med en neutral pl för att minimera ospecifik adsorption, tillsammans med lysinrester som förblir tillgängliga för derivatisering eller annan anpassad konjugering. NeutrAvidin Protein ger den lägsta ospecifika bindningen bland de kända biotinbindande proteinerna. Den specifika aktiviteten för biotinbindning är cirka 14 ug/mg protein, vilket är nära den teoretiska maximala aktiviteten.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1mg/mL |
| Konjugera | DyLight 550 |
| Korsreaktivitet | Märka |
| Formulering | Bufferad koksaltlösning med 1 % BSA och inget konserveringsmedel |
| Kvantitet | 1mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens |
| Renhet eller kvalitetsklass | renat |
| Visa mer |