Läs mer
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 633
Produktkod. 10005813
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 10005813
Brand: Invitrogen™ 22844
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein
NeutrAvidin Protein, DyLight 633-konjugat, 22844, från Invitrogen ., 22844, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområden: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot.
Avidin är ett glykoprotein som finns i äggvita och vävnader hos fåglar, reptiler och amfibier. Det biotinbindande proteinet innehåller fyra identiska subenheter med en sammanlagd massa på 67 000-68 000 dalton. Att ta bort glykosyleringen från avidin ger NeutrAvidin Protein med en massa på 60 000 dalton. Kolhydratbaserad lektinbindning reduceras till odetekterbara nivåer, men biotinbindande affinitet bibehålls. NeutrAvidin Protein erbjuder fördelarna med en neutral pl för att minimera ospecifik adsorption, tillsammans med lysinrester som förblir tillgängliga för derivatisering eller annan anpassad konjugering. NeutrAvidin Protein ger den lägsta ospecifika bindningen bland de kända biotinbindande proteinerna. Den specifika aktiviteten för biotinbindning är cirka 14 ug/mg protein, vilket är nära den teoretiska maximala aktiviteten. 22844 innehåller 1 ml protein i blå vätska i en koncentration av 1 mg/ml. Fluorescenstoppen är 627 nm (djupröd).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1mg/mL
Konjugera DyLight 633
Korsreaktivitet Märka
Formulering PBS med 1 % BSA och 0,02 % natriumazid; pH 7,2
pH 7.2
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot
Renhet eller kvalitetsklass renat
Värd art EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp NeutrAvidin