missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (950312) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Produktkod. 18564747 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18564747 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18564747 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB91673J

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal antibody specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Neutrophil Elastase/ELA2
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 950312
Konjugera Janelia Fluor 646
Utspädning ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Värd art Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Elastase/ELA-2, Met1-Asn252, Accession # P08246
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1991
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.