Läs mer
Nevada Terpene Mixture 0058 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene |
| CAS | 87-44-5, 515-69-5, 6753-98-6, 127-91-3, 1139-30-6, 80-56-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isopropanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (-)-Trans-Caryophyllene 1000 mg/L∣alpha-Bisabolol 1000 mg/L∣alpha-Humulene 1000 mg/L∣beta-Pinene 1000 mg/L∣Caryophyllene Oxide 1000 mg/L∣DL-alpha-Pinene 1000 mg/L∣DL-Linalool 1000 mg/L∣Limonene 1000 mg/L∣Myrcene 1000 mg/L∣Terpinolene 1000 mg/L |