Läs mer
Nevirapin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317902
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317902 1 ml
1 options
Produktkod. 30317902 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15505500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Analyt- eller komponentnamn Nevirapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 N4 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
LEDER Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC-namn 11-cyklopropyl-4-metyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 266.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 266,1168 g/mol