missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nevirapine-12-(n-proylidenyl), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nevirapine-12-(n-proylidenyl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4O/c1-2-3-5-12-9-11-20-17-15(12)21-18(23)14-6-4-10-19-16(14)22(17)13-7-8-13/h3-6,9-11,13H,2,7-8H2,1H3,(H,21,23) |
| Formel vikt | 306.1481 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?