Läs mer
Nevirapin-d4 (cyklopropyl-2,2,3,3-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nevirapine-d4 (cyclopropyl-2,2,3,3-d4) |
| CAS | 1051418-95-1 |
| Molekylformel | C15 D4 H10 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one','11-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4)-5,11-dihydro-4-methyl- (ACI), 11-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one (ACI), Nevirapine-d4, Nevirapine-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(N2c3nccc(C)c3NC(=O)c4cccnc24)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 7-metyl-2-(2,2,3,3-tetradeuteriocyklopropyl)-2,4,9,15-tetrazatricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(11),3,5,7,12,14-hexaen-10-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.322 |
| Formel vikt | 270.142 |